Beskrivelse
- Brug konverteren til synligt lys sammen med en UV-transilluminator giver en hvid overflade til visualisering af synlige proteingeler.
Tekniske data
Tekniske data
| Intensitet | Fast |
| Bølgelængde | 302 nm |
| Oversigt | UV (hvid) |
| Til brug med (udstyr) | G:BOX-systemer |
| Type | Konverterplade |