Få mere at vide
Syngene™ Langbølget UV-rør
Shop alle Syngene produkter
Bølgelængde:
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med alle GX og GE model transilluminatorer
- 365nm bølgelængde
- Lang bølge
Tekniske data
Tekniske data
| Bølgelængde | 365 nm |
| Til brug med (udstyr) | Alle GX/GE model transilluminatorer |
| Type | Langbølget UV-rør |