Få mere at vide
Syngene™ UV Transilluminator 2020M
Artikelnummer. 12874028 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
302 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12874028 302 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12874028 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. BT2020ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8360.00 DKK
    7848.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 511.33 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
UV Transilluminator 2020M er til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys.
  • Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
  • Til brug i Syngene Systemer
Tekniske data
Produkttype Enkelt UV-transilluminator
Spænding 100/115/220/230 V
Intensitet Fast
Bølgelængde 302 nm
Belysningstype UV