Få mere at vide
Syngene™ UV Transilluminator 2530S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12804028 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
12804028 254 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12804028 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GX2530SE
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syngene™ UV Transilluminator 2530S til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys.
  • Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
  • Til brug i Syngene™ Systemer
  • 254nm bølgelængde
Tekniske data
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) Til G:Box-systemer
Watt 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 250 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriske krav 230 V 50 Hz 230 w
Størrelse (metrisk) filter 250 x 300 mm
Model- Syngene 2530S
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Bølgelængde 254 nm