Få mere at vide
Syngene™ UV Transilluminator 2530M
Artikelnummer. 12874008 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
302 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12874008 302 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12874008 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GX2530ME
Forventet forsendelse: 26-01-2027
UV Transilluminator 2530M til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys.
  • Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
  • Til brug i Syngene™ Systemer
  • 302 nm bølgelængde
Tekniske data
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) Til G:Box-systemer
Watt 230 W
Filtreringsområde (metrisk) 250 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 230 W
Størrelse (metrisk) filter 250 x 300 mm
Model- Syngene 2530 mio
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Bølgelængde 302 nm
Belysningstype Trans UV