Få mere at vide
Syngene™ UV Transilluminator 2530L
Artikelnummer. 12884018 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
364 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12884018 364 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12884018 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GX2530LE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Syngene™ UV Transilluminator 2530L til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys.
  • Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
  • Til brug i Syngene™ Systemer
  • 364nm bølgelængde
Tekniske data
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) Til G:Box-systemer
Watt 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 250 x 300 mm
Dimensioner (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriske krav 230 V 50 Hz 230 w
Størrelse (metrisk) filter 250 x 300 mm
Model- Syngene 2530L
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Bølgelængde 364 nm
Belysningstype UV