Beskrivelse
- Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
- Til brug i Syngene™ Systemer
- 254/302nm bølgelængde
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | UV transilluminator |
| Til brug med (udstyr) | Til G:Box-systemer |
| Watt | 230 w |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 200 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 335 x 310 x 100 mm |
| Elektriske krav | 230 V 50 Hz 230 w |
| Størrelse (metrisk) filter | 200 x 200 mm |
| Model- | Syngene 2020SM |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Vis mere |