Få mere at vide
Syngene™ UV Transilluminator 2020SL
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12834028 Shop alle Syngene produkter
Bølgelængde:
254/364 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12834028
Brand: Syngene™ GX2020SLE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syngene™ UV Transilluminator 2020SL til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys.
  • Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
  • Til brug i Syngene™ Systemer
  • 254/365nm bølgelængde
Tekniske data
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) Til G:Box-systemer
Watt 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 200 mm
Dimensioner (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriske krav 230 V 50 Hz 230 w
Størrelse (metrisk) filter 200 x 200 mm
Model- Syngene 2020SL
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Bølgelængde 254/364 nm
Belysningstype UV