Få mere at vide
Syngene™ UV Transilluminator 2020LM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12814028 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
365/302 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
12814028 365/302 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12814028 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GX2020LME
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syngene™ UV Transilluminator 2020LM til belysning af enhver prøve exciteret af UV-lys.
  • Forseglet for at tillade våde geler på overfladen
  • Til brug i Syngene™ Systemer
  • 365/302nm bølgelængde
Spécification
Produkttype UV transilluminator
Til brug med (udstyr) Til G:Box-systemer
Watt 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 200 mm
Dimensioner (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriske krav 230 V 50 Hz 230 w
Størrelse (metrisk) filter 200 x 200 mm
Model- Syngene 2020LM
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Bølgelængde 365/302 nm
Belysningstype UV
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.