Beskrivelse
- Til brug i Ingenius og Nugenius systemer
- Mediumwave - med løbere (ingen dæksel)
- 6 rør
- 20 x 20 cm
- 302nm
- Elektriske krav: 230V, 50Hz
transilluminator, uv, 302nm
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 32 cm |
| Bredde (metrisk) | 25 cm |
| Højde (metrisk) | 8 cm |
| Dybde (metrisk) | 32 cm |
| Produkttype | UV transilluminator |
| Til brug med (applikation) | Gel billeddannelse, protein billeddannelse |
| Til brug med (udstyr) | Ingenius, Nugenius |
| Filtreringsområde (metrisk) | 20 x 20 cm |
| Dimensioner (L x B x H) | 32 x 25 x 8cm |
| Elektriske krav | 230 V |
| Vis mere |