Få mere at vide
Syngene™ Slimline LED blå lys transilluminator
Artikelnummer. 12864038 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
470 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12864038 470 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12864038 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GEULTRASLIMLED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7107.41 DKK
    6229.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 877.56 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Slimline LED Blue Light Transilluminator til visualisering af sikre farvestoffer med længere bølgelængde.
  • 470 nm bølgelængde
  • Selv blå epi LED-belysning
  • Høj følsomhed med forbedret S/N-forhold
  • Billede en række fluoroforer - EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Sikker
  • LED er sikkert for hud og øjne uden skader på DNA
Tekniske data
Strømstyrke 0,65 A
Produkttype LED transilluminator
Til brug med (applikation) Gbox Mini, blåt lys applikationer
Til brug med (udstyr) Benchtop, InGenius3, U:Genius3 og NuGenius Systems
Produktlinje Syngene
Spænding 240 V
Intensitet Fast
Bølgelængde 470 nm
Belysningstype LED blå