Få mere at vide
Syngene™ Mellembølge UV-rør
Artikelnummer. 12873998 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
302 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12873998 302 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12873998 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. MWT8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 DKK
    317.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.44 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Medium Wave UV Tube til brug i UV transilluminatorer.
  • Til brug med alle GX og GE model transilluminatorer
  • 302 nm bølgelængde
  • Mellembølge
Tekniske data
Grundstil 2-benet
Gaspåfyldning Neon-kviksølv
Lyskilde UV
Belysningsliv 3000 til 9000 timer.
Spænding 100/115/220/230 V
Watt 50 W
Bølgelængde 302 nm
Vægt (engelsk) <1 lb.
Vægt (metrisk) <0.5 kg
Til brug med (udstyr) Alle GX/GE model transilluminatorer
Produkttype Midwave UV Tube