Få mere at vide
Synoptics™ HILED belysningsmulighed
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15709499 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
Blå, grøn, rød, infrarød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
15709499 Blå, grøn, rød, infrarød Hver
1 options
Artikelnummer. 15709499 Leverandør Synoptics™ Leverandørnr. HILEDRGBIR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HILED mulighed for belysning af multiplekse fluorescensklatter - til brug i Syngene Gbox
  • HILED belysningsmulighed til GBOX
  • Belysningsenheder: Rød, Grøn, Blå og Infrarød
  • Inkluderer portal og elektronik
HILED, Multiplex. Fluorescens, westerns
Tekniske data
Produktlinje Syngene
Til brug med (applikation) Fluorescerende westerns
Til brug med (udstyr) Syngene Gbox
Mængde 1 Hver
Bølgelængde Blå, grøn, rød, infrarød
Produkttype HILEDS