Få mere at vide
Synoptics™ Gel Imaging DigiGenius
Artikelnummer. 12824038 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Display Type:
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
12824038 Ingen Hver
1 options
Artikelnummer. 12824038 Leverandør Synoptics™ Leverandørnr. DG1
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
DigiGenius er et digitalkamera med UV-filter. Et eksemplar af GeneTools . Transilluminator-konverter medfølger ikke. Standardgaranti 1 år. PC påkrævet (medfølger ikke).
DigiGenius tilbyder reproducerbare digitale billeder i høj opløsning til geldokumentation. Systemet er nemt at bruge og giver dig mulighed for at optage og se billeder direkte på din pc eller MAC. DigiGenius gel dokumentationssystem er ideelt, hvis du har et begrænset budget, fordi du kan købe basissystemet og derefter tilføje en UV transilluminator, hvidt lys bord eller konverteringsskærm, sikkerhedshætte, mini mørkerum og printer, samt Syngenes brancheførende GeneTools analysesoftware, efterhånden som behovet opstår.
  • Elektroforese geler - Ethidium Bromid, Coomassie Blå, sølvbejdse, SYBR™ Guld, SYBR™ Grøn, SYBR™ Sikker, GelStar™ , SYPRO™ Rød, SYPRO™ Rubin, SYPRO™ Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™ , Texas Red™ , Pro-Q™ Diamant, dyb Purple™
  • Agar plader
  • Celler i kolber
  • Autoradiografier
  • Membraner
  • Pletter og spalteklatter
  • Mikrotiterplader
  • Makro-arrays
  • Lavpris gel dokumentationssystem
  • Digitalkamera - billeder i høj kvalitet med præcis båndadskillelse
  • Budgetsystem med analysesoftware - omkostningseffektiv metode til opgradering, efterhånden som fluorescerende applikationer ændrer sig
  • Interface til pc eller Mac - fuld kontrol over kameraopsætning og billedoptagelse
Bemærk: En transilluminator skal købes separat.
Tekniske data
Spænding 115 V
Dybde (engelsk) 11''
Dybde (metrisk) 210 mm
Filtertype UV
Højde (engelsk) 8,2 tommer
Pixel størrelse 18 MP
Bredde (engelsk) 14,6''
Højde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 370 mm
Kamera type 24 bit farve
Til brug med (applikation) Gel billeddannelse
Produktlinje Syngene
Produkttype Gel-dokumentationssystem
Display Type Ingen
Frekvens 50 Hz