Få mere at vide
Syngene™ G:BOX Chemi XX9 Gel Dokumentation System
Artikelnummer. 15843280 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Pixel størrelse:
9 MP
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pixel størrelse Pakningsstørrelse
15843280 9 MP Hver
1 options
Artikelnummer. 15843280 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GBOXCHEMIXX9E
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
G:BOX Chemi XX9 Gel Documentation System tilbyder højtydende billeddannelse af geler og kemiluminescensblotter med en utrolig opløsning.
  • Alsidigt geldokumentationssystem til blots og geler.
  • I stand til mange billeddannelsesapplikationer, herunder DNA/proteingeler, kemiluminescens, pletfri geler, farvede multiplekse fluorescensblots, 2D-geler og In Vivo-applikationer (yderligere tilbehør kan være nødvendigt).
  • Inkluderer et Peltier-kølet 9 MP-kamera med høj opløsning, der er i stand til at producere 16 bit billeder (med 65535 gråskalaer).
  • Kamerachippen er førende på området med en QE på 73 % ved 425 nm (peak 77 %).
  • Systemet har en F0.95 linse med motoriseret iris og fokus (med feedback) til korte optagelsestider. Strækmørkerummet har en unik motoriseret lift til at bruge zoomfunktioner, med autofokus og sikrer, at den maksimale billedopløsning af gelen eller klatten fanges.
  • Leveres som standard med et filterhjul med syv positioner, epi-hvidt lys og en valgfri LED-port, som giver mulighed for fluorescens-billeddannelse, til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal købes). Det maksimale tilgængelige visningsområde er 32,3 x 25,6 cm.
  • PC påkrævet (medfølger ikke).
    GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win 10, 8 og 7 platforme. GeneSys giver brugeren mulighed for at tage gættearbejdet ud af billeddannelse og producere hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet. Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver. Filer kan også gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater. Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler. Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
    GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin.
    Analyseprøvetyper omfatter molekylvægt, kolonitælling, spot blot og båndmatching.
    Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
    Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
    Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
    IQ/OQ er tilgængelig efter anmodning.
gel, western, fluorescens, dokumentation, kemiluminescens, protein
Tekniske data
Oversigt Gel-dokumentationssystem
Spænding 230 V
Dybde (engelsk) 21,7 tommer
Dybde (metrisk) 55 cm
Filtertype 7-positions filterhjul
Højde (engelsk) 38,9''
Filterområde 20 x 20 cm eller 25 x 30 cm afhængig af den valgte transilluminator
Pixel størrelse 9 MP
Bredde (engelsk) 22,4 tommer
Højde (metrisk) 99 cm
Operativsystem Windows 7/8/10
Opløsning 9 MP op til 27 MP
Software Genesys, Genetools
Transilluminator Ekstraudstyr
Bølgelængde Afhænger af transilluminator
Bredde (metrisk) 57 cm
Model- Gbox-Chemi-XX9
Printer inkluderet Nej (valgfrit)
Kamera type 9 MP
Størrelse 57 x 99 x 55 cm
Til brug med (applikation) Gel-dokumentation
Produktlinje Syngene
Produkttype Gel-billedbehandlingssystem
Mængde 1 hv.
Display Type Ingen
Frekvens 50 Hz