Beskrivelse
- UV-til-blåt lys konverter skærm
- Areal 25 x 30 cm
konverter, uv til blå, blå skærm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Sikre farvestoffer |
| Produkttype | Konverter skærm |
| Mængde | 1 Hver |
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Syngene Gbox |
| Størrelse | 25 x 30 cm |