Få mere at vide
Agilent BioTek Synergy LX produktkvalifikationspakke - IQ/OQ/PQ
Til Synergy LX-modeller
Brand: Agilent BioTek 1500534
Advarsel:
Note:
Produktkvalifikationspakker omfatter grundige procedurer, der giver en bruger mulighed for at udføre installationskvalifikation, driftskvalifikation og ydeevnekvalifikation. Periodiske vedligeholdelsesprocedurer er også inkluderet for at hjælpe med at vedligeholde instrumenterne for optimal ydeevne. Produktkvalifikationspakker indeholder kun dokumentation og procedurer. Mange af disse procedurer kræver brug af QC-testløsninger eller andet tilbehør, men disse er ikke inkluderet i produktkvalifikationspakkerne.
Beskrivelse
- Tilbehør til Agilent BioTek instrumentsortiment af mikropladevaskere, læsere og cellebilledapparater
- Kommer nu USB flashdrev med følgende indhold:
- Detaljeret påkrævet materialeliste
- Installationskvalifikationsprocedure og tjekliste
- Operationel kvalifikationsprocedure
- Præstationskvalificeringsprocedure
- Microsoft Excel regneark til beregninger, der kræves af procedurer
- Vedligeholdelsesprocedurer
- 5 års logbog til dokumentation af alle procedurer/resultater
- Al dokumentation er tilgængelig i både .doc- og .pdf-filformat
Bemærk:
- Absorbanstestplade (7260522) kan være påkrævet for at køre nogle procedurer, der er specificeret for absorbans- og multi-mode læsere, men er ikke inkluderet og skal bestilles separat.
Tekniske data
Synergy LX modeller | |
Detaljeret påkrævet materialeliste, installationskvalifikationsprocedure og tjekliste, operationel kvalifikationsprocedure, ydeevnekvalificeringsprocedure, Microsoft Excel regneark til beregninger, Vedligeholdelsesprocedurer, 5 års logbog |