Få mere at vide
Invitrogen™ Human Syndecan 1 (SDC1) ELISA Kit
Artikelnummer. 17125559
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17125559
Brand: Invitrogen™ EHSDC1X5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human Syndecan 1 (SDC1) ELISA kvantificerer Hu Syndecan 1 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu Syndecan 1. Metodens princip The Human Syndecan 1 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
CD138 (syndecan 1) er en transmembran proteoglycan, der kan binde en række forskellige cytokiner og modulere deres aktivitet, såvel som aktiviteten af ekstracellulære matrixkomponenter og påvirke mange udviklingsprocesser. CD138 udtrykkes hovedsageligt i differentierende keratinocytter og er forbigående opreguleret i alle lag af epidermis ved vævsskade. Det er også stærkt udtrykt på plasmaceller og kan påvises selv på fibroblaster, vaskulære glatte muskelceller og endotelceller. Op- og nedregulering af CD138 på celleoverfladen korrelerer ofte med forstærkningen af kræftkarakteristika. Serumniveauer af det udskilte opløselige sCD138 bruges som en prognostisk faktor for cancerogenese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P18827
Analyseområde 16,38 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 14 pg/mL
Kalibreringsområde 14 pg/ml til 4000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par antistof detekterer human Syndecan-1. Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 5 x 96 Assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 6382
Gen symbol CD138,SDC,SYND1,syndecan
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Plasma 15μ L, Serum 15μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CD138, SDC, SYND1, syndecan
Mål CD138 (Syndecan-1)
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min