Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica HPLC-søjler
Artikelnummer. p-4523412 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11829262
Brand: Thermo Scientific™ 97005054630
Maksimer reproducerbarheden af væskekromatografi og laboratorieproduktivitet ved hjælp af Syncronis Silica LC kolonner.
Optimer reproducerbarheden af normal fase kromatografiske separationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica LC kolonner. Meget rene, base-deaktiverede silicamedier med stort overfladeareal sikrer robuste, højopløselige separationer af ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter, disse søjler er designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Excellent Reproducibility in Normal Phase Chromatography
  • Highest quality silica ensure consistent, predictable LC performance
  • Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
  • 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 100 Å
Overfladeareal 320 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolonnetype Normal Phase
Fase Normal Phase
Type Analytical Column
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.