Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica HPLC-søjler
Artikelnummer. 13443949 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 13443949
Brand: Thermo Scientific™ 97003154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer reproducerbarheden af væskekromatografi og laboratorieproduktivitet ved hjælp af Syncronis Silica LC kolonner.
Optimer reproducerbarheden af normal fase kromatografiske separationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica LC kolonner. Meget rene, base-deaktiverede silicamedier med stort overfladeareal sikrer robuste, højopløselige separationer af ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter, disse søjler er designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Fremragende reproducerbarhed i normalfasekromatografi
  • Silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse
  • Enestående kolonne-til-kolonne konsistens
  • Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
  • Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
  • Forbedret automatiseret pakkeproces
Fås i tre partikelstørrelser
  • 1,7 μm til hurtig ultrahøjtydende LC (UHPLC) adskillelse
  • 3 μm og 5 μm til mere traditionel HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Normal fase
Fase Normal fase
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.