Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica HPLC-søjler
Artikelnummer. 11879262 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1,7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
11879262 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11829262 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11839262 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11889262 150 mm 3 mm 5 μm Hver
11899262 150 mm 4 mm 5 μm Hver
11809272 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11829272 250 mm 3 mm 5 μm Hver
11839272 250 mm 4 mm 5 μm Hver
11849272 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11839252 100 mm 2.1 mm 1.7μ m Hver
11849252 100 mm 3 mm 1,7 μm Hver
11809252 50 mm 2.1 mm 1,7 μm Hver
13443949 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11557991 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
11547991 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
11537991 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11879262 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 97005152130
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Maksimer reproducerbarheden af væskekromatografi og laboratorieproduktivitet ved hjælp af Syncronis Silica LC kolonner.
Optimer reproducerbarheden af normal fase kromatografiske separationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica LC kolonner. Meget rene, base-deaktiverede silicamedier med stort overfladeareal sikrer robuste, højopløselige separationer af ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter, disse søjler er designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Fremragende reproducerbarhed i normalfasekromatografi
  • Silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse
  • Enestående kolonne-til-kolonne konsistens
  • Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
  • Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
  • Forbedret automatiseret pakkeproces
Fås i tre partikelstørrelser
  • 1,7 μm til hurtig ultrahøjtydende LC (UHPLC) adskillelse
  • 3 μm og 5 μm til mere traditionel HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Normal fase
Fase Normal fase
Produkttype Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.