Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl HPLC kolonner
Artikelnummer. p-4523093 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11899402
Brand: Thermo Scientific™ 97905054630
Brug denne søjle med højt overfladeareal til separation af aromatiske forbindelser.
Opnå repeterbare og konsistente væskechromatografi (LC) separationer af aromatiske forbindelser ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl LC kolonner. Silica med stort overfladeareal, tæt stationær fasedækning og dobbelt endeafdækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den phenylbundne aromatiske fase tilbyder alternativ selektivitet til C18-søjler og er især nyttig til optimeret tilbageholdelse af aromatiske analytter. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
  • Double endcapped for extra surface coverage
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Alternative Selectivity
  • Enhanced retention of aromatic compounds
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 100 Å
Overfladeareal 320 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L11
Stationær fase Phenyl (Ph)
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.