Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug denne søjle med højt overfladeareal til separation af aromatiske forbindelser.
Opnå repeterbare og konsistente væskechromatografi (LC) separationer af aromatiske forbindelser ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl LC kolonner. Silica med stort overfladeareal, tæt stationær fasedækning og dobbelt endeafdækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den phenylbundne aromatiske fase tilbyder alternativ selektivitet til C18-søjler og er især nyttig til optimeret tilbageholdelse af aromatiske analytter. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
- Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse.
- Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
- Dobbelt endekappe for ekstra overfladedækning
- Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
- Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
- Forbedret automatiseret pakkeproces
- Forbedret tilbageholdelse af aromatiske forbindelser
- 1,7 μm til hurtige ultrahøjtydende LC (UHPLC)-separationer og 3 μm og 5 m μtil mere traditionel HPLC-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstørrelse | 1.7μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.