Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ PREP HILIC HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16398656 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
20 mm
30 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16398656
Brand: Thermo Scientific™ 97505259370A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få forbedret tilbageholdelse af polære og hydrofile analytter med Syncronis HILIC præparative HPLC kolonner, der er problematiske ved brug af omvendt fase kolonner.
Oprethold ensartede, forudsigelige adskillelser til dine opskalering af rensningsbehov med Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC præparative HPLC-søjler til polære og hydrofile analytter. Meget ren silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den zwitterioniske stationære fase resulterer i en neutral, meget polær overflade og giver valgfri selektivitet til C18-søjler uden ion-parring eller derivatisering. Vores søjler kommer i en lang række dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Alternativ selektivitet
  • Zwitterionisk bundet fase forbedrer tilbageholdelse af polære og hydrofile analytter.
  • Intet behov for ion-par eller derivatisering.
  • Forbedret følsomhed med MS-detektion.
  • Meget organisk mobil fase letter desolvation i ESI-MS.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 30 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 2200 psi (152 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type Ingen
Stationær fase Zwitterionisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype HILISK
Endcapped Nej
Fase HILISK