Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC HPLC-kolonner
Artikelnummer. p-4523090 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11809352
Brand: Thermo Scientific™ 97505032130
Maksimer reproducerbarheden af væskekromatografi og laboratorieproduktivitet ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC kolonner.
Sikre konsistente, forudsigelige adskillelser af polære og hydrofile analytter med Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC kolonner. Meget ren silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den zwitterioniske stationære fase resulterer i en neutral, meget polær overflade og giver alternativ selektivitet til C18-søjler uden ion-parring eller derivatisering. De meget organiske mobile faser bruges med Syncronis HILIC-faser letter effektiv desolvation i ESI-MS-detektion og forbedret følsomhed.
Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis and quality control.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Alternative Selectivity
  • Zwitterionic bonded phase enhances retention of polar and hydrophilic analytes
  • No need for ion-pair or derivatization
Enhanced Sensitivity with MS Detection
  • Highly organic mobile phase facilitates desolvation in ESI-MS
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
  • 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 100 Å
Overfladeareal 320 m²/g
Temperatur 60°C
Stationær fase Zwitterionic
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype HILIC
Fase HILIC
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.