Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC HPLC-kolonner
Artikelnummer. 12375683 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 12375683
Brand: Thermo Scientific™ 97502102130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer reproducerbarheden af væskekromatografi og laboratorieproduktivitet ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC kolonner.
Sikre konsistente, forudsigelige adskillelser af polære og hydrofile analytter med Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC kolonner. Meget ren silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den zwitterioniske stationære fase resulterer i en neutral, meget polær overflade og giver alternativ selektivitet til C18-søjler uden ion-parring eller derivatisering. De meget organiske mobile faser bruges med Syncronis HILIC-faser letter effektiv desolvation i ESI-MS-detektion og forbedret følsomhed.
Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter, disse søjler er designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Meget reproducerbare separationer
  • Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
Enestående kolonne-til-kolonne konsistens
  • Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
  • Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
  • Forbedret automatiseret pakkeproces
Alternativ selektivitet
  • Zwitterionisk bundet fase forbedrer tilbageholdelse af polære og hydrofile analytter
  • Intet behov for ion-par eller derivatisering
Forbedret følsomhed med MS-detektion
  • Meget organisk mobil fase letter desolvation i ESI-MS
Fås i tre partikelstørrelser
  • 1,7 μm til hurtig ultrahøjtydende LC (UHPLC) adskillelse
  • 3 μm og 5 μm til mere traditionel HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 18130 psi (1250 bar)
Partikelstørrelse 1.7μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Zwitterionisk
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype HILISK
Fase HILISK
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.