Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Maksimer reproducerbarheden af væskekromatografi og laboratorieproduktivitet ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC kolonner.
Sikre konsistente, forudsigelige adskillelser af polære og hydrofile analytter med Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC kolonner. Meget ren silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den zwitterioniske stationære fase resulterer i en neutral, meget polær overflade og giver alternativ selektivitet til C18-søjler uden ion-parring eller derivatisering. De meget organiske mobile faser bruges med Syncronis HILIC-faser letter effektiv desolvation i ESI-MS-detektion og forbedret følsomhed.
Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter, disse søjler er designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Meget reproducerbare separationer- Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse
- Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
- Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
- Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
- Forbedret automatiseret pakkeproces
- Zwitterionisk bundet fase forbedrer tilbageholdelse af polære og hydrofile analytter
- Intet behov for ion-par eller derivatisering
- Meget organisk mobil fase letter desolvation i ESI-MS
- 1,7 μm til hurtig ultrahøjtydende LC (UHPLC) adskillelse
- 3 μm og 5 μm til mere traditionel HPLC-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationær fase | Zwitterionisk |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.