Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. p-4523087 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11859302
Brand: Thermo Scientific™ 97205032130
Brug denne C8-søjle til hydrofob interaktion omvendt fase-separationer.
Forbedre konsistensen og pålideligheden af dine væskekromatografi (LC) separationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC kolonner. Silica med høj renhed, højt overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare, højeffektive separationer. Dobbelt endeafdækning giver ekstra overfladedækning og inertitet over for basiske forbindelser. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol, hvor der kræves mindre tilbageholdelse end ved brug af en C18-søjle.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
  • Double endcapped for extra surface coverage
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Lower Hydrophobic Retention
  • Recommended for moderately hydrophobic analytes or for when a less hydrophobic phase provides optimum retention
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 100 Å
Overfladeareal 320 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.