Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11869312 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11869312 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11859302 30 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11829312 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11849312 100 mm 3 mm 5 μm Hver
11879312 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11899312 150 mm 4 mm 5 μm Hver
11809322 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11829322 250 mm 3 mm 5 μm Hver
11839322 250 mm 4 mm 5 μm Hver
11849322 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11514585 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
11504585 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
11594575 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
13493959 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
13483959 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
13473959 100 mm 3 mm 3 μm Hver
11849302 100 mm 3 mm 1.7 μm Hver
11511184 100 mm 2.1 mm 1.7μ m Hver
11591174 50 mm 2.1 mm 1.7μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11869312 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 97205104630
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne C8-søjle til hydrofob interaktion omvendt fase-separationer.
Forbedre konsistensen og pålideligheden af dine væskekromatografi (LC) separationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC kolonner. Silica med høj renhed, højt overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare, højeffektive separationer. Dobbelt endeafdækning giver ekstra overfladedækning og inertitet over for basiske forbindelser. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol, hvor der kræves mindre tilbageholdelse end ved brug af en C18-søjle.
Meget reproducerbare separationer
  • Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse.
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
  • Dobbelt endekappe for ekstra overfladedækning
Enestående kolonne-til-kolonne konsistens
  • Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
  • Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
  • Forbedret automatiseret pakkeproces
Lavere hydrofobisk retention
  • Anbefales til moderat hydrofobe analytter eller når en mindre hydrofob fase giver optimal retention
Fås i tre partikelstørrelser
  • 1,7 μm til hurtige ultrahøjtydende LC (UHPLC)-separationer og 3 μm og 5 m μtil mere traditionel HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.