Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. p-7160193 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16388636
Brand: Thermo Scientific™ 97105018823A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste adskillelser med meget ren silica med stort overfladeareal, der er dobbelt endekappet Syncronis C18 præparative HPLC-søjler med inerthed over for basiske forbindelser.
Opnå repeterbare og ensartede LC-separationer til dine opskalering af rensningsbehov med Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 omvendt fase præparative HPLC kolonner. Disse præparative HPLC-søjler har ekstremt rent silica med stort overfladeareal med tæt stationær fasedækning for at minimere sekundære interaktioner og sikre robuste separationer med høj opløsning. Dobbelt endeafdækning giver yderligere overfladedækning og inertitet over for basiske forbindelser. Søjler kommer i en række forskellige dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Meget reproducerbare separationer
  • Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse.
Forbedret opløsning og følsomhed
  • Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
  • Dobbelt endekappe for ekstra overfladedækning.
  • C18 (USP L1) selektivitet.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Diameter (metrisk) 10 mm
Til brug med Afskærmningssøjle kræver brug af præparativ beskyttelsesholder, 885-010
Længde (metrisk) 8 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 16%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase