Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Robuste adskillelser med meget ren silica med stort overfladeareal, der er dobbelt endekappet Syncronis C18 præparative HPLC-søjler med inerthed over for basiske forbindelser.
Opnå repeterbare og ensartede LC-separationer til dine opskalering af rensningsbehov med Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 omvendt fase præparative HPLC kolonner. Disse præparative HPLC-søjler har ekstremt rent silica med stort overfladeareal med tæt stationær fasedækning for at minimere sekundære interaktioner og sikre robuste separationer med høj opløsning. Dobbelt endeafdækning giver yderligere overfladedækning og inertitet over for basiske forbindelser. Søjler kommer i en række forskellige dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Meget reproducerbare separationer
- Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse.
Forbedret opløsning og følsomhed
- Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
- Dobbelt endekappe for ekstra overfladedækning.
- C18 (USP L1) selektivitet.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |