Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolonner
Artikelnummer. 13419738 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1,7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
13419738 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11819282 30 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11859282 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11889282 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11899282 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11723037 100 mm 3 mm 5 μm Hver
11819292 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11829292 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11839292 150 mm 3 mm 5 μm Hver
11859292 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11869292 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11879292 250 mm 3 mm 5 μm Hver
11889292 250 mm 4 mm 5 μm Hver
11899292 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11849292 150 mm 4 mm 5 μm Hver
11859272 30 mm 2.1 mm 1.7μ m Hver
11501184 50 mm 2.1 mm 1.7μ m Hver
11879272 50 mm 3 mm 1,7 μm Hver
11889272 50 mm 4.6 mm 1.7μ m Hver
11521184 100 mm 2.1 mm 1.7μ m Hver
11809282 100 mm 3 mm 1,7 μm Hver
11564555 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
11574555 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
11584555 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
13459738 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
13403959 50 mm 3 mm 3 μm Hver
13479738 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
13439738 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
13423959 100 mm 3 mm 3 μm Hver
13429738 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
13449738 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13419738 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 97103154630
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Anvendes til hydrofob interaktion omvendt fase-separationer.
Opnå repeterbare og konsistente væskekromatografi (LC) separationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolonner. Meget ren silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og sikrer robuste adskillelser i høj opløsning. Dobbelt endeafdækning giver ekstra overfladedækning og inertitet over for basiske forbindelser. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Meget reproducerbare separationer
  • Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse.
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
  • Dobbelt endekappe for ekstra overfladedækning
Enestående kolonne-til-kolonne konsistens
  • Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
  • Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
  • Forbedret automatiseret pakkeproces
Fås i tre partikelstørrelser
  • 1,7 μm til hurtige ultrahøjtydende LC (UHPLC)-separationer og 3 μm og 5 m μtil mere traditionel HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 16%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.