Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolonner
Artikelnummer. 11889282 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11889282
Brand: Thermo Scientific™ 97105054630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til hydrofob interaktion omvendt fase-separationer.
Opnå repeterbare og konsistente væskekromatografi (LC) separationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolonner. Meget ren silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og sikrer robuste adskillelser i høj opløsning. Dobbelt endeafdækning giver ekstra overfladedækning og inertitet over for basiske forbindelser. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Meget reproducerbare separationer
  • Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse.
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
  • Dobbelt endekappe for ekstra overfladedækning
Enestående kolonne-til-kolonne konsistens
  • Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
  • Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
  • Forbedret automatiseret pakkeproces
Fås i tre partikelstørrelser
  • 1,7 μm til hurtige ultrahøjtydende LC (UHPLC)-separationer og 3 μm og 5 m μtil mere traditionel HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 16%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.