Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolonner
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolonner
Artikelnummer. 11859282 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11859282 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11819282 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11889282 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 11899282 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11723037 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 11819292 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 11829292 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11839292 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 11859292 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 11869292 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 11879292 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 11889292 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 11899292 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 11849292 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 11859272 | 30 mm | 2.1 mm | 1.7μ m | Hver |
| 11501184 | 50 mm | 2.1 mm | 1.7μ m | Hver |
| 11879272 | 50 mm | 3 mm | 1,7 μm | Hver |
| 11889272 | 50 mm | 4.6 mm | 1.7μ m | Hver |
| 11521184 | 100 mm | 2.1 mm | 1.7μ m | Hver |
| 11809282 | 100 mm | 3 mm | 1,7 μm | Hver |
| 11564555 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 11574555 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 11584555 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 13459738 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 13403959 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 13479738 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 13439738 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 13423959 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 13429738 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 13449738 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 13419738 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Anvendes til hydrofob interaktion omvendt fase-separationer.
Opnå repeterbare og konsistente væskekromatografi (LC) separationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolonner. Meget ren silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og sikrer robuste adskillelser i høj opløsning. Dobbelt endeafdækning giver ekstra overfladedækning og inertitet over for basiske forbindelser. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
- Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse.
- Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
- Dobbelt endekappe for ekstra overfladedækning
- Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
- Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
- Forbedret automatiseret pakkeproces
- 1,7 μm til hurtige ultrahøjtydende LC (UHPLC)-separationer og 3 μm og 5 m μtil mere traditionel HPLC-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | Syncronis |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 16% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.