Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Artikelnummer. p-4523082 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11809332
Brand: Thermo Scientific™ 97305032130
Anvendes til forudsigelige HPLC-separationer af forbindelser i stærkt vandige mobile faser.
Sikre ensartet, forudsigelig væskekromatografi (LC) separationer af polære analytter ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ kolonner. Silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den polære endeafsluttede C18-fase giver optimal tilbageholdelse af polære analytter og er fuldt ud kompatibel med 100 % vandige mobile faser. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Alternative Selectivity
  • Polar end-capped C18 stationary phase enhances retention of polar analytes
Compatible with Highly Aqueous Mobile Phases
  • Polar end-capping allows use of 100% aqueous mobile phases without loss of performance or stability
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 100 Å
Overfladeareal 320 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 19%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Polar
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.