Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Anvendes til forudsigelige HPLC-separationer af forbindelser i stærkt vandige mobile faser.
Sikre ensartet, forudsigelig væskekromatografi (LC) separationer af polære analytter ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ kolonner. Silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den polære endeafsluttede C18-fase giver optimal tilbageholdelse af polære analytter og er fuldt ud kompatibel med 100 % vandige mobile faser. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
- Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse
- Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
- Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
- Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
- Forbedret automatiseret pakkeproces
- Polær endeafsluttet C18 stationær fase øger retentionen af polære analytter
- Polar end-capping tillader brug af 100 % vandige mobile faser uden tab af ydeevne eller stabilitet
- 1,7 μm til hurtige ultrahøjtydende LC (UHPLC)-separationer og 3 μm og 5 m μtil mere traditionel HPLC-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.