Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Artikelnummer. 11899342 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11899342
Brand: Thermo Scientific™ 97305254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til forudsigelige HPLC-separationer af forbindelser i stærkt vandige mobile faser.
Sikre ensartet, forudsigelig væskekromatografi (LC) separationer af polære analytter ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ kolonner. Silica med stort overfladeareal og tæt stationær fasedækning minimerer sekundære interaktioner og leverer reproducerbare højopløsningsseparationer. Den polære endeafsluttede C18-fase giver optimal tilbageholdelse af polære analytter og er fuldt ud kompatibel med 100 % vandige mobile faser. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter er disse søjler designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Meget reproducerbare separationer
  • Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
Enestående kolonne-til-kolonne konsistens
  • Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
  • Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
  • Forbedret automatiseret pakkeproces
Alternativ selektivitet
  • Polær endeafsluttet C18 stationær fase øger retentionen af polære analytter
Kompatibel med meget vandige mobile faser
  • Polar end-capping tillader brug af 100 % vandige mobile faser uden tab af ydeevne eller stabilitet
Fås i tre partikelstørrelser
  • 1,7 μm til hurtige ultrahøjtydende LC (UHPLC)-separationer og 3 μm og 5 m μtil mere traditionel HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 19%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Polar
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.