Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forbedre konsistensen og pålideligheden af dine væskechromatografi (LC) separationer med Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC kolonner. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter, disse søjler er designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Highly Reproducible Separations
- Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
- Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
- Double endcapped for extra surface coverage
Exceptional Column-to-Column Consistency
- Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
- Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
- Enhanced automated packing process
Excellent Performance in Four Modes
- Aminopropyl phase performs well in reversed phase, normal phase, weak ion exchange and HILIC modes
Available in Three Particle Sizes
- 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
- 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 100 Å |
| Overfladeareal | 320 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L8 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.