Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino HPLC kolonner
Artikelnummer. 11504655 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.7μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11504655
Brand: Thermo Scientific™ 97705014001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer reproducerbarheden af væskekromatografi og laboratorieproduktivitet ved hjælp af Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC kolonner.
Forbedre konsistensen og pålideligheden af dine væskechromatografi (LC) separationer med Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC kolonner. Fremstillet og grundigt testet i ISO 9000 faciliteter, disse søjler er designet til at imødekomme en række analytiske behov, herunder hurtig metodeudvikling, kvantitativ analyse og kvalitetskontrol.
Silica med stort overfladeareal, tæt stationær fasedækning og dobbelt endeafdækning minimerer sekundære interaktioner og sikrer reproducerbare højopløsningsseparationer.
Meget reproducerbare separationer
  • Omhyggeligt testet stationær fase bundet til silica af højeste kvalitet sikrer ensartet, forudsigelig LC-ydelse.
Fremragende spidsformer for forbedret opløsning og følsomhed
  • Tæt overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing
  • Dobbelt endekappe for ekstra overfladedækning
Enestående kolonne-til-kolonne konsistens
  • Fremstillet, pakket og testet i ISO-9000-akkrediterede faciliteter
  • Hver søjle er individuelt testet for at opfylde strenge specifikationer for fastholdelse, effektivitet og topsymmetri
  • Forbedret automatiseret pakkeproces
Fremragende præstation i fire tilstande
  • Aminopropylfase fungerer godt i omvendt fase, normal fase, svag ionbytning og HILIC-tilstande
Fås i tre partikelstørrelser
  • 1,7 μm til hurtig ultrahøjtydende LC (UHPLC) adskillelse
  • 3 μm og 5 μm til mere traditionel HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 4 stk.
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L8
Stationær fase Amino (NH2)
Produktlinje Syncronis
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC
Type Beskyttelsespatron
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.