Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SynaptoRed C2
:
1mg
Beskrivning
SynaptoRedTM C2 is a fluorescent dye; stains synaptic vesicles. Becomes fluorescent when incorporated into plasma membrane, used to follow synaptic activity at the synapse or neuromuscular junction. Excitation and emission spectra are ∽ 515 and 640 nm respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | SynaptoRed™ C2 |
| Renhed | >95% |
| Molekylvægt (g/mol) | 607.51 |
| Inhibitorer | SynaptoRed™ C2 |
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering