Få mere at vide
Thermo Scientific™ Syn-PER™ Synaptisk proteinekstraktionsreagens
Artikelnummer. 12341963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12341963 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12341963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87793
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Isoler synaptosomer indeholdende funktionelle synaptiske proteiner fra neuronalt væv og primære dyrkede neuroner med dette cellelysereagens.
Thermo Scientific™ Syn-PER Synaptic Protein Extraction Reagent er et proprietært cellelysereagens til effektiv isolering af synaptosomer, der indeholder funktionelle synaptiske proteiner fra neuronalt væv og primære dyrkede neuroner.
Syn-PER Reagens bruges til at fremstille synaptosomer, der indeholder biologisk aktive præ- og postsynaptiske proteiner. Når det bruges med frisk neuronalt væv eller primært dyrkede neuroner, synaptosomer fremstillet med Syn-PER Reagens kan bruges til at studere synaptisk transmission. De synaptosomale proteiner indeholdt i disse ekstrakter kan også bruges til downstream-applikationer såsom Western blotting, immunpræcipitation, enzymatiske aktivitetsassays og protein-protein interaktionsundersøgelser. Syn-PER Synaptisk proteinekstraktionsreagens minimerer nedbrydningen af phosphoproteiner og er ideel til undersøgelser, der kræver bevarelse af phosphoproteinintegritet.
Højdepunkter:
  • Effektiv udsugning– opnå op til μ10 g synaptisk protein pr. milligram neuronalt væv eller 4 μg synaptisk protein pr. 35 mm skål med primære dyrkede neuroner (10 6 celler)
  • Blid formulering– isoler levedygtige synaptosomer, ekstraher native synaptiske proteiner og bevar phosphoproteinintegritet
  • Hurtig procedure– opnå synaptosomal suspension på mindre end en time
  • Simpel protokol– kræver ingen ultracentrifugeringstrin
Anbefalet til:
Isoler funktionelle synaptosomer for at studere frigivelse af neurotransmitter; Udtræk præ- og postsynaptiske proteiner for at identificere ændringer i proteinsammensætning og funktion i synapser; Bevar og undersøg labile eller forbigående proteinphosphoryleringshændelser forbundet med synapser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mL
Format Liquid
Produkttype Reagent
Volumen (metrisk) 100 mL
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C.
Produktlinje Syn-PER