Få mere at vide
syn-2-Pyridinealdoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | syn-2-Pyridinealdoxime |
| CAS | 1193-96-0 |
| Molekylær formel | C6H6N2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde Oxime, (E)-2-Pyridinecarboxaldehyde Oxime, (E)-Picolinaldehyde Oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, syn-2-Pyridine Aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+ |
| SMIL | O\N=C\c1ccccn1 |
| IUPAC navn | (NE)-N-(pyridin-2-ylmethylidene)hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vægt | 122.048 |