Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | syn-2-Pyridinealdoxime |
| Smeltepunkt | 110°C to 113°C |
| Farve | Pink til hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 21, I, 288 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: may decompose,265g/L ethanol (20°C),31% in methanol- 18% in acetone (20°C),0.5% in toluene- 0.5% in gasoline (20°C) |
| Formel vægt | 122.13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- syn-2-Pyridinealdoxime
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.