Få mere at vide
sym-Homo Spermidine-d4 Trihydrochloride (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | sym-Homo Spermidine-d4 Trihydrochloride |
| CAS | 856869-03-9 |
| Molekylær formel | C8 H17 D4 N3 . 3[HCl] |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N1-(4-Aminobutyl)-1,4-butanediamine-d4 Trihydrochloride, 4,4'-Diaminodibutylamine-d4 Trihydrochloride, 4,4'-Iminobis[butylamine]-d4 Trihydrochloride, Bis-(4-aminobutyl)amine-d4 Trihydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-1,4-butanediamine-d4 Trihydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-1,4-diaminobutane-d4 Trihydrochloride, sym-Homospermidine-d4 Trihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H21N3.3ClH/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10;;;/h11H,1-10H2;3*1H/i5D2,6D2;;; |
| SMIL | Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)CCCNCCCC([2H])([2H])N |
| IUPAC navn | N'-(4-amino-4,4-dideuterio-butyl)-1,1-dideuterio-butane-1,4-diamine;trihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.68 |
| Formel vægt | 271.1287 |