missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sydnophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sydnophene |
| CAS | 3441-64-3 |
| Molekylær formel | C11H14ClN3O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-(beta-Phenylisopropyl)sydnonimine hydrochloride, Sydnophen, 3-(alpha-Methylphenethyl)sydnone Imine, 3-(1-methyl-2-phenylethyl)sydnone Imine, 5-Amino-3-(1-methyl-2-phenylethyl)-1,2,3-Oxadiazolium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O.ClH/c1-9(14-8-11(12)15-13-14)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,8-9,13H,7,12H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(Cc1ccccc1)N2NOC(=C2)N |
| IUPAC navn | 3-(1-phenylpropan-2-yl)-2H-oxadiazol-5-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.7 |
| Formel vægt | 241.0982 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?