Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix til ABI PRISM™ Instrument
Beskrivelse
De SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix-sæt inkluderer et dsDNA-bindende farvestof, der producerer et lysere signal og betydeligt mindre PCR-hæmning, for forbedret qPCR-ydeevne over et bredt dynamisk område.
Konsekvent specificitet og registrering af lav kopi: De SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem minimerer dannelsen af uspecifikke produkter, herunder primer-dimere, for større nøjagtighed på tværs af en lang række mål. Pålideligheden af SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem betyder også større følsomhed. Med SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, du kan konsekvent detektere færre end 10 kopier af et mål i genomisk DNA.
- De SYBR™ GreenER™ systemet er specielt formuleret til at tilbyde den bedste følsomhed, specificitet og reproducerbarhed
- Et nyt dsDNA-bindende farvestof - udviser et lysere signal for øget følsomhed og mindre PCR-hæmning end originalt SYBR™ Grøn I, mens du bruger de samme instrumentfiltre og indstillinger
- Et optimeret buffersystem - forbedrer følsomheden og giver fremragende langtidsstabilitet
- Uracil DNA glycosylase - reducerer overførselskontamination i qPCR
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix til ABI PRISM™ instrumenter indeholder: 2X SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix forblandet med ROX reference farvestof. Opbevares ved +4 °C ved modtagelse. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System |
| Produktlinje | Platin , SYBR GreenER |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Tilstrækkelig til | 2000 reaktioner |
| Vis mere |