Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix til ABI PRISM™ Instrument
Artikelnummer. 10656413
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10656413
Brand: Invitrogen™ 11760500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Inkorporer den nyeste højtydende teknologi for at give de mest pålidelige genekspressionsdata fra din ABI 7300, 7000, 7700 eller 7900HT instrument.
De SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix-sæt inkluderer et dsDNA-bindende farvestof, der producerer et lysere signal og betydeligt mindre PCR-hæmning, for forbedret qPCR-ydeevne over et bredt dynamisk område.
Konsekvent specificitet og registrering af lav kopi: De SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem minimerer dannelsen af uspecifikke produkter, herunder primer-dimere, for større nøjagtighed på tværs af en lang række mål. Pålideligheden af SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem betyder også større følsomhed. Med SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, du kan konsekvent detektere færre end 10 kopier af et mål i genomisk DNA.
  • De SYBR™ GreenER™ systemet er specielt formuleret til at tilbyde den bedste følsomhed, specificitet og reproducerbarhed
  • Et nyt dsDNA-bindende farvestof - udviser et lysere signal for øget følsomhed og mindre PCR-hæmning end originalt SYBR™ Grøn I, mens du bruger de samme instrumentfiltre og indstillinger
  • Et optimeret buffersystem - forbedrer følsomheden og giver fremragende langtidsstabilitet
  • Uracil DNA glycosylase - reducerer overførselskontamination i qPCR
Order Info
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix til ABI PRISM™ (12,5 ml). SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix til ABI PRISM™ er en 2X SuperMix med færdigblandet ROX Referencefarvestof. Tilstrækkelige reagenser leveres til 500 reaktioner baseret på en 50μ L reaktionsstørrelse.
Opbevares ved +4 °C ved modtagelse.
Detektionsmetode SYBR
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System
Produktlinje Platin , SYBR GreenER
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 500 reaktioner af 50μ L hver
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 12.5 mL