Beskrivelse
Funktioner af Fisherbrand SYBR Grøn qPCR Master Mix inkluderer:
- Muliggør bred instrument- og workflowkompatibilitetFisherbrand SYBR Grøn qPCR Master Mix til brug med en bred vifte af real-time PCR instrumenter og revers transkriptase (RT) enzymer
- Meget følsom og specifik registrering på lavt niveau af dit mål af interesse
- Bredt lineært dynamisk område —præcis måling på tværs af seks logs af dynamisk rækkevidde, hvilket muliggør nøjagtig detektion med både lav- og højkoncentrationsprøver 1
Bred instrumentkompatibilitet
Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix kan bruges i enten standard eller hurtig cykling tilstand og er kompatibel med en lang række real-time PCR instrumenter.
Bred workflow-kompatibilitet
Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix er kompatibel med en række forskellige RT-enzymer og giver fleksibilitet til varierende primersmeltetemperaturer (Tm), mellem 55 C °og 65 °C.
Meget følsom og specifik
Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Mix muliggør detektion på lavt niveau og indeholder en antistof-medieret hot-start-mekanisme til at afbøde ikke-specifik tidlig polymeraseaktivitet. Se figuren for en præstationssammenligning i forhold til andre førende mastermix.
Bredt dynamisk område
Fisherbrand SYBR Grøn qPCR Master Mix kan give op til 6-log dynamisk rækkevidde for cDNA (se figur) og viser tilsvarende eller bedre dynamisk rækkevidde ved påvisning af forskellige mål sammenlignet med andre masterblandinger.
Andre funktioner omfatter:
- Stabilitet af præmonterede reaktioner i op til 72 timer i mørkt rum ved stuetemperatur 2
- Reducer overførselskontaminering —uracil-DNA-glycosylase (UDG) og dUTP inkluderet i blandingen for at sikre, at resterende DNA-rester ikke re-amplificeres i efterfølgende eksperimenter
Fodnoter
1. Se brugervejledningen for specifikke anbefalinger til prøvekoncentration.
2. Præ-PCR-stabilitet påvirkes ikke kun af masterblandingen, men også af det mål, der analyseres. For maksimal tillid bør forskere bekræfte stabilitetsprofiler for deres specifikke mål.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | SYBR Grønt farvestof, DNA-polymerase, med en antistof-medieret varmstart, varmelabil uracil-DNA-glycosylase (UDG), ROX farvestof (passiv referencefarve), dNTP-blanding indeholdende dUTP/dTTP, Optimerede bufferkomponenter; Opbevares ved -°20 C± °10 C i mørke |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Form | Frosset |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR, 2-trins RT-qPCR, RT-qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green, FAM |
| Produkttype | Master Mix |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Show More |