Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Grøn Hurtig Avanceret Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7138944
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
DNase:
22 μl DNase I
220 μl DNase I
55 μl DNase I
Artikelnummer. 16356532
Brand: Invitrogen™ A35379
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Cellelysereagens, DNAse I, stopopløsning, 20X RT-enzymblanding, 2X RT-buffer, Cells-to-Ct SYBR Fast Advanced Master Mix
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit er et komplet cellelysatsystem designet til genekspressionsanalyse direkte fra cellekulturer uden RNA-oprensning.
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit er et komplet cellelysatsystem designet til genekspressionsanalyse direkte fra cellekulturer uden RNA-oprensning. SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct cellelysereagenser leveres med Cells-to-Ct Fast Advanced revers transkriptionsenzymblanding med højeste sensitivitet, 2X RT-buffer og PowerUp SYBR Green masterblanding, som er bedst i sin klasse. SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit giver dig den sensitivitet, du har brug for i den hurtigste tilgængelige arbejdsgang: få genekspressionsanalyseresultater fra en hel plade med celler på cirka 1,5 time.
  • Komplet —optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser med gDNA-fjernelse, ny Fast Advanced RT-enzymblanding, buffer og ny PowerUp SYBR Green Fast Advanced Master Mix
  • Hurtig—prøveforberedelse på 7 minutter, inklusive DNase-behandling, ved stuetemperatur
  • Nem—lysering af prøver i et rør eller direkte i kulturplader
  • Robust—genekspressionsanalyse på 10–100.000 celler pr. prøve, resultater svarende til dem fra oprenset RNA
  • Effektiv—indeholder tilstrækkelige reagenser til at generere 1000 realtids-PCR-resultater fra 100 startprøver
Unik metode eliminerer behovet for at isolere RNA fra cellekulturer
Cells-to-Ct-metoden har en unikt lyseringsreagens, der lyserer celler og beskytter RNA. DNA-fjernelse sker samtidigt i det 5-minutters lange lyseringstrin for at spare tid og forbedre brugervenlighed. Lysering stoppes derefter ved tilsætning af en 'Stop Solution', der irreversibelt binder til lysereagenserne.
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit indeholder Cells-to-Ct Fast Advanced revers transkription (RT)-reagenser til cDNA-syntese og PowerUp SYBR Green Master Mix til realtids-PCR-analyse. Primersæt leveres af brugeren.
Enkel prøveforberedelse på 7 minutter
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit er designet til 10–100.000 cellekulturer/prøve. Celler vaskes i PBS og lyseres i lyseringsopløsning i fem minutter ved stuetemperatur; DNase-behandling kan udføres samtidigt. Lysering afsluttes ved stuetemperatur ved en 2-minutters inkubation med stopopløsning. Lysaterne er nu klar til revers transkription eller opbevaring ved –20°C på kort sigt eller -80 C på længere sigt.
Maksimer sensitiviteten af detektion
I modsætning til nogle konkurrerende sæt, der begrænser mængden af lysat i RT-reaktionen til 10 %, kan SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit rumme 45 % af det samlede RT-reaktionsvolumen som cellelysat. Derudover kan cDNA omfatte op til 30% af realtids-PCR-reaktionsvolumenet. Det store lysatvolumen i den optimerede RT-reaktion, sammen med det store cDNA-volumen i den efterfølgende realtids-PCR ved brug af PowerUP SYBR Green Master Mix, resulterer i maksimal sensitivitet. Masterblandingen forstærker målet præcist og nøjagtigt, hvilket muliggør påvisning af små mængder mål, såsom transkripter udtrykt ved lave niveauer.
Reduceret prøvetab og overførselsfejl
Fordi prøver kan behandles direkte i kulturbrønde (96 eller 384 brønde), minimeres prøvehåndtering og potentialet for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket letter hurtig behandling med høj gennemstrømning. I modsætning til gammeldags RNA-isoleringsprotokoller med flere trin kræves ingen opvarmnings-, vask- eller centrifugeringstrin. Sættet forenkler i høj grad en besværlig 30–60 minutters proces og reducerer den til 7 minutter.
Gennemprøvet præstation afprøvet sammen
Alle komponenter i SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit er blevet optimeret til ensartet og pålidelig præstation. Dette fjerner gætteriet involveret i at samle forskellige sæt til prøveforberedelse, RT og realtids-PCR, hvilket giver dig den sensitivitet, du har brug for i den hurtigste tilgængelige arbejdsgang fra prøve til svar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 100 μl 20X Fast Advanced RT Enzyme Mix, 2 ml 2X Fast Advanced RT Buffer, 2 ml Lysis Solution, 220 μl Stop Solution, 22 μl DNase I, 1 ml PowerUp SYBR Green Master Mix, opbevar ved -5 til -30 °C.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 2-trins RT-qPCR
Reaktionshastighed 7 min.
DNase 22 μl DNase I
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Cells-to-CT
Produkttype Fast Advanced Cells-to-Ct-sæt
Mængde 40 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 40 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Troskab (vs. Taq) 2X
Antal reaktioner 40 reaktioner
Oprensningsmål Lysater
Reagenstype Cellelyse
Prøvetype Pattedyrsceller
Udgangsmateriale 10-100.000 celler