Få mere at vide
Invitrogen™ SYBR™ Grøn Hurtig Avanceret Cells-to-CT™ Kit
Beskrivelse
Indeholder
Cellelysereagens, DNAse I, stopopløsning, 20X RT-enzymblanding, 2X RT-buffer, Cells-to-Ct SYBR Fast Advanced Master Mix
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit er et komplet cellelysatsystem designet til genekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-rensning. SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct cellelysereagenser leveres med den højest følsomme Cells-to-Ct Fast Advanced reverse transkriptionsenzymblanding, 2X RT-buffer og en førsteklasses PowerUp SYBR Green Master-blanding. Green SYBR Fast Advanced Cells-to-Ct Kit giver dig den følsomhed, du har brug for, i den hurtigste tilgængelige arbejdsgang: få genekspressionsanalyseresultater fra en hel celleplade på cirka 1,5 time.
- Komplet – optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser med fjernelse af gDNA, ny Fast Advanced RT enzymblanding, buffer og ny PowerUp SYBR Green Fast Advanced Master Mix
- Hurtig – 7-minutters prøveforberedelse, inklusive behandling med DNase, ved stuetemperatur
- Let lyseprøver – i et rør eller direkte i kulturplader
- Robust – udfører genekspressionsanalyse på 10.100.000 –celler pr. prøve; resultater svarende til dem fra renset RNA
- Efficient – indeholder tilstrækkeligt med reagenser til at generere 1000 realtids PCR-resultater fra 100 startprøver
Unik metode eliminerer behovet for at isolere RNA fra cellekulturer
Metoden Cells-to-Ct indeholder et unikt lyseringsreagens, der lyserer celler og beskytter RNA. DNA-fjernelse sker samtidig i det 5-minutters lysistrin for at spare tid og forbedre brugervenligheden. Lysisen stoppes derefter ved tilsætning af en 'Stop Solution', som irreversibelt binder til lysisreagenser.
SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit indeholder Cells-to-Ct Fast Advanced reverse transcription (RT) reagenser til cDNA-syntese og PowerUp SYBR Green Master Mix til realtids PCR-analyse. Primer-sæt stilles til rådighed af brugeren.
Enkel prøveforberedelse på 7 minutter
SYBR Green Fast Cells-to-CT Advanced Kit er designet til 10.100.000 –dyrkede celler/prøve. Celler vaskes i PBS og lyseres i lysisopløsning i fem minutter ved stuetemperatur; DNase-behandling kan udføres samtidigt. Lysis afsluttes ved stuetemperatur ved en 2-minutters inkubation med Stop-opløsning. Lysaterne er nu klar til omvendt transkription eller opbevaring ved –20 °C i kort tid eller -80 °C over lang tid.
Maksimer sensitiviteten af detektion
I modsætning til nogle konkurrentsæt, der begrænser mængden af lysat i RT-reaktionen til 10%, SYBR kan Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit rumme 45% af det samlede RT-reaktionsvolumen som cellelysat. Derudover kan cDNA udgøre op til 30% af realtids PCR-reaktionsvolumen. Det store lysatvolumen i den optimerede RT-reaktion, sammen med det store cDNA-volumen i den efterfølgende realtids PCR med Green PowerUP SYBR Master Mix, fører til maksimal følsomhed. Mastermixet forstærker målet præcist og præcist, hvilket muliggør påvisning af små mængder mål, såsom transkripter udtrykt ved lave niveauer.
Reduceret prøvetab og overførselsfejl
Da prøver kan behandles direkte i kulturbrønde (96 eller 384 brønde), minimeres prøvehåndtering og risikoen for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket muliggør hurtig og højgennemstrømningsbehandling. I modsætning til gammeldags, flertrins RNA-isolationsprotokoller kræves der ingen opvarmnings-, vask- eller centrifugeringstrin. Sættet forenkler en arbejdsommelig proces på 30 –minutter og 60 minutter og reducerer den til 7 minutter.
Gennemprøvet præstation, afprøvet sammen
Alle komponenter i SYBR Green Fast Advanced Cells-to-CT Kit er optimeret for konsistent og pålidelig ydeevne. Dette fjerner gætteriet ved at samle separate prøveforberedelses-, RT- og realtids PCR-kits, hvilket giver dig den følsomhed, du har brug for i den hurtigste prøve-til-svar arbejdsgang, der findes.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | 100 μl 20X Fast Advanced RT Enzyme Mix, 2 ml 2X Fast Advanced RT Buffer, 2 ml Lysis Solution, 220 μl Stop Solution, 22 μl DNase I, 1 ml PowerUp SYBR Green Master Mix, opbevar ved -5 til -30 °C. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR |
| Reaktionshastighed | 7 min. |
| DNase | 22 μl DNase I |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produktlinje | Celle-til-CT |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.